Läs mer
Koppar(I) cyanid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(I) Cyanide |
| CAS | 544-92-3 |
| Molekylformel | CCuN |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Copper Cyanide, Copper Monocyanide, Copper(1+) Cyanide, Copper(I) Cyanide, Cupricin, Cuprous Cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/CN.Cu/c1-2; |
| LEDER | [Cu]C#N |
| IUPAC-namn | cyanokoppar |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.56 |
| Formel vikt | 88.9327 |