Läs mer
Koppar(I)jodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317357
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317357 250 g 250g
11327357 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011606.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7681-65-4
Den används som katalysator vid organisk syntes, beläggning av katodstrålerör, molnsådd och som temperaturindikator med HgI 2 . Det katalyserar omvandlingen av aryl-, heteroaryl- och vinylbromider till motsvarande jodider, som används i kopplingsreaktioner som Suzuki, Stille , Sonogashira, Heck och Ullmann reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Som katalysator vid organisk syntes, beläggning av katodstrålerör, temperaturindikator med HgI 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-65-4
MDL-nummer MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Specifikationer
Kokpunkt ∼1290°C
Kemiskt namn eller material Copper(I) iodide
Smältpunkt 605°C
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2662
Löslighetsinformation Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions; Insoluble in water and dilute acids.
Formel vikt 190.45
Procent renhet 98%
Odör Weak
Brytningsindex 2.346
Känslighet Air, light, and moisture sensitive
Densitet 5.63 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.