Läs mer
Copper(I) iodide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11374828
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374828 100 g 100g
11394828 5 g 5g
11384828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043153.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ljus-, luft- och fuktkänslig
Koppar(I)jodid används som katalysator vid organisk syntes, beläggning av katodstrålerör, molnsådd och som temperaturindikator med HgI 2 . Det katalyserar omvandlingen av aryl-, heteroaryl- och vinylbromider till motsvarande jodider, som används i kopplingsreaktioner som Suzuki, Stille , Sonogashira, Heck och Ullmann reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-65-4
Molekylformel CuI
MDL-nummer MFCD00010978
Synonym cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Specifikationer
Kokpunkt ca 1290°C
Kemiskt namn eller material Copper(I) iodide
Smältpunkt 605°C
Färg Brun till Vit
Fysisk form Chunks and/or Powder
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.998% (Metal basis)
Löslighetsinformation Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions. Insoluble in water and dilute acids.
Formel vikt 190.45
Odör Weak odor
Brytningsindex 2.346
Känslighet Air, light, and moisture sensitive
Utseende White to pale brown chunks/powder
Densitet 5.63
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.