Läs mer
Koppar(I)jodid, teknisk, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10273660 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10273660 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10273660 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/8800/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kokpunkt 1290°C
Smältpunkt 605°C
CAS 7681-65-4
Färg Beige
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel CuI
MDL-nummer 10978
InChI-nyckel LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cu+].[I-]
IUPAC-namn λ1-koppar(1+)jodid
Molekylvikt (g/mol) 190.45
Formel vikt 190.45g/mol
Förpackning Glasburk
Ångtryck 10mmHg 656
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(I) iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.