Läs mer
Copper (I) Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper (I) Iodide |
| CAS | 7681-65-4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | CuI |
| Synonym | Copper Monoiodide, Copper(1+) Iodide, Copper(I) Iodide, Cuprous Iodide, Cuprous Iodide (CuI); |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | I[Cu] |
| IUPAC-namn | iodocopper |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.45 |
| Formel vikt | 189.8341 |