Läs mer
Copper(I) oxide, 97% (Cu + Cu{2}O Assay)
Produktkod. 11331659
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331659 500 g 500g
11321659 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012300.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Red Pigment For Glass and Ceramic Glazes, and As a Catalyst | CAS: 1317-39-1 | Cu2O
Rött pigment för glas och keramiska glasyrer, och som katalysator Koppar(I)oxid används i antifouling, marinfärg, lödpasta, svampdödande behandling för växtfrön. Används som vätgasrenare i kopparmässing och brons och högkvalitativa smörjmedel. Hittar användningsområden i glas och keramiska pigment, ferritmagneter, katalysator i organisk syntes, färgämnen och färgämnesmellanprodukter och som katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-39-1
Molekylformel Cu2O
MDL-nummer MFCD00010974
Specifikationer
Kokpunkt 1800°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Copper(I) oxide
Smältpunkt 1235°C
Namnnotering Cu + Cu2O Assay
Färg Lila-röd
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Practically insoluble in water. Soluble in NH4OHInsoluble in water but soluble in acids.
Formel vikt 143.08
Odör Odorless
Brytningsindex 2.705
Känslighet Air and moisture sensitive
Utseende Purple-red powder
Densitet 6 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.