Läs mer
Copper(I) Oxide, 97%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15641870 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2 kg
12 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
12kg
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15641870 25 g Poly Bottle 25g
15661870 500 g Poly Bottle 500g
15651870 2 kg Poly Bottle 2kg
15631870 12 kg Poly Bottle 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15641870 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 20882525G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Powder, <5 μm, 97%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-39-1
MDL-nummer MFCD00010974
Specifications
Kemiskt namn eller material Copper(I) Oxide
Smältpunkt 1230°C
Färg Brown or Red
pH 8.0 (at 100g/L 20°C)
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Linjär formel Cu2O
UN-nummer UN3077
Formel vikt 143.09g/mol
Procent renhet 97%
Förpackning Poly Bottle
Densitet 6g/mL at 25°C