Läs mer
Copper(I) oxide, 97%
Produktkod. 10432011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432011 500 g Glasflaska 500g
10328480 25 g Glasflaska 25g
10318803 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10432011 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 197425000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-39-1 | Cu2O | 143.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-39-1
Molekylformel Cu2O
Molekylvikt (g/mol) 143.09
MDL-nummer MFCD00010974
Synonym Cuprous oxide
Specifications
Kokpunkt 1800.0°C
Kemiskt namn eller material Copper(I) oxide
Smältpunkt 1232.0°C
Namnnotering 97%
Färg Brun-röd
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 96% min. (Complexometry)
Linjär formel Cu2O
Merck Index 15, 2654
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia or min.acids
Formel vikt 143.09
Procent renhet 97%
Förpackning Glasflaska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.