Läs mer
Copper(I) oxide, 97%
Produktkod. 15473087
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473087 500 g 500g
15463087 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14436.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
Det används som en katalysator i dekarboxyleringsreaktioner av aryättiksyror och malonsyror under milda förhållanden. Det används också i batterier och elektroder, keramiska färgämnen, katalysatorer, rening av väte, reagens i analytisk kemi, metallurgiska och svetsflöden. Den finner sin tillämpning också som ett antifouling-medel för marina färger och i Benedicts test. Det används för att tillhandahålla en källa för kompletterande elementär koppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används som katalysator vid dekarboxyleringsreaktioner av aryättiksyror och malonsyror under milda förhållanden. Det används också i batterier och elektroder, keramiska färgämnen, katalysatorer, rening av väte, reagens i analytisk kemi, metallurgiska och svetsflöden. Den finner sin användning även som ett antifouling-medel för marina färger och i Benedicts ′test. Det används för att tillhandahålla en källa för kompletterande elementär koppar.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löser sig i koncentrerad ammoniak.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvaras åtskilt från luft, vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-39-1
Molekylformel Cu2O
MDL-nummer MFCD00010974
Synonym Cuprous oxide
Specifikationer
Kokpunkt 1800°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Copper(I) oxide
Smältpunkt 1235°C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2664
Formel vikt 143.08
Procent renhet 97%
Odör Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(I) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.