Läs mer
Koppar(I)oxid, 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11309327
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309327 25 g 25g
11329327 100 g 100g
11339327 500 g 500g
11319327 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11309327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040188.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
Används i antifouling, marin färg, lödpasta, svampdödande behandling för växtfrön. Används som vätgasrenare i kopparmässing och brons och högkvalitativa smörjmedel. Hittar användningsområden i glas och keramiska pigment, ferritmagneter, katalysator i organisk syntes, färgämnen och färgämnesmellanprodukter och som katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-39-1
Molekylformel Cu2O
MDL-nummer MFCD00010974
Specifikationer
Kokpunkt 1800°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Copper(I) oxide
Smältpunkt 1235°C
Färg Lila-röd
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% (Metal basis)
Löslighetsinformation It is insoluble in water and organic solvents.
Formel vikt 143.08
Odör Odorless
Brytningsindex 2.705
Känslighet Air and moisture sensitive
Utseende Purple-red powder
Densitet 6
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.