Läs mer
Copper(I) Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10695292 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10695292 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10695292 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/8840/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 1800°C
Smältpunkt 1232°C
CAS 1317-39-1
Färg Brown-Red
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel Cu2H2O
MDL-nummer 10974
InChI-nyckel FDARDWGARJUOKS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [OH2--].[Cu+].[Cu+]
IUPAC-namn bis(λ1-copper(1+)) oxidandiuide
Molekylvikt (g/mol) 145.11
Formel vikt 143.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Koppar(II)oxid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.