Läs mer
Koppar(I)oxid, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15611210 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25kg
500g
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15611210 2.5 kg 2.5kg
15631210 500 g 500g
15641210 6 x 2.5 kg Paket med 6
15621210 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15611210 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 128412.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
≥86% Cu-basis, röd
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-39-1
Molekylformel Cu2O
MDL-nummer MFCD00010974
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) Oxide
Färg Rött
Kvantitet 2.5 kg
UN-nummer 3077
Formel vikt 143.09g/mol
Procent renhet ≥86% (Cu basis)
Förpackning Plastflaska