Läs mer
Copper(I) Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(I) Oxide |
| CAS | 1317-39-1 |
| Molekylformel | Cu2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Copper protoxide, Copperoxy, Red Copper Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/2Cu.O |
| LEDER | [Cu]O[Cu] |
| IUPAC-namn | cupriooxycopper |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.09 |
| Formel vikt | 141.8541 |