Läs mer
Copper(I) phenylacetylide, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303377
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11303377 2 g 2g
15471077 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017538.04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Koppar(I)-fenylacetylid deltar i effektiv koppling med en rad aryljodider och bromider för att ge substituerade tolaner som, om de har en ortoamino- eller hydroxigrupp, kan termolyseras för att ge 2-fenylbensofuraner, -indoler och -furo[3,2-b]pyridiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13146-23-1
Molekylformel C8H5Cu
Molekylvikt (g/mol) 164.674
MDL-nummer MFCD00015578
InChI-nyckel SFLVZUJLUPAJNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper 1+ ; ethynylbenzene, copper i phenylacetylide, copper i phenylacetylide, min
PubChem CID 6101206
IUPAC-namn koppar(1+);etynylbensen
LEDER [C-]#CC1=CC=CC=C1.[Cu+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) phenylacetylide
Färg Gult
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3088
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in acetone and acetonitrile; Insoluble in water
Formel vikt 153.68
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.