Läs mer
Copper(I) selenide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 15482427
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482427 50 g 50g
15472427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045660.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20405-64-5 | Cu2Se | 206.063 g/mol
Koppar(I)selenid används som intermediär i kemisk forskning. Det är ett termoelektriskt material som används i ett antal industriella tillämpningar, inklusive infraröd detektering och bildbehandling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20405-64-5
Molekylformel Cu2Se
Molekylvikt (g/mol) 206.063
MDL-nummer MFCD00049908
InChI-nyckel KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i selenide, copper selenide, unii-44p3qn57k9, cuprous selenide, dicopper selenide, copper,selenium, cop-per i selenide, cuprioselanyl copper, copper i selenide trace metals basis, copper i selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 6914519
IUPAC-namn koppar; selen
LEDER [Cu].[Cu].[Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (I) selenide
Smältpunkt 1113°C
Färg Svart till blått
Fysisk form Pieces
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2666
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 206.05
Procent renhet 99.5%
Densitet 6.84 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.