Läs mer
Copper(I) sulfide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11326489
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326489 250 g 250g
11316489 50 g 50g
11306489 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014718.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Methods: Luminous Paints, Electrodes, Solar Cells | CAS: 22205-45-4 | Cu2S | 159.15 g/mol
Koppar(I)sulfid används i lysande färger, elektroder och i solceller. Det används också för spannmålsfästen, XRD och i mikrosondstandarder för identifiering av okända mineraler. Det fungerar som en prekursor för framställning av koppar(I)oxid och kopparmetall. Vidare fungerar det som en katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22205-45-4
Molekylformel Cu2S
Molekylvikt (g/mol) 159.15
MDL-nummer MFCD00016062
InChI-nyckel AQMRBJNRFUQADD-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i sulfide, cuprasulfide, copper sulfide cu2s, dicopper sulfide, dicopper sulphide, dicopper monosulfide, cuprous sulfide cu2s, unii-349m3c1rs1, cu2s, cupriosulfanyl copper
PubChem CID 62755
IUPAC-namn bis(λ1-koppar(1+))sulfandiid
LEDER [S--].[Cu+].[Cu+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) sulfide
Smältpunkt ∽1100°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metal basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water and acetic acid.
Formel vikt 159.14
Odör Odorless
Utseende Black powder
Densitet 5.6
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.