Läs mer
Copper(I) telluride, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11362238
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362238 25 g 25g
11352238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013140.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12019-52-2 | Cu2Te | 254.692 g/mol
Det används som färgämne för glas och keramik, gummivulkaniseringsaccelerator, metallurgiska tillsatser, petrokemiska katalysatorer, solceller, termoelektriska kylmaterial, material för infraröd detektion, galvanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12019-52-2
Molekylformel Cu2Te
Molekylvikt (g/mol) 254.692
MDL-nummer MFCD00049727
InChI-nyckel MZEWONGNQNXVKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper telluride, cuprous telluride, copper i telluride, dicopper telluride, cuprous monotelluride, dicopper monotelluride, copper telluride cu0.67te0.33, cupriotellanyl copper
PubChem CID 6914517
IUPAC-namn koppar; tellur
LEDER [Cu].[Cu].[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) telluride
Färg Svart-Blå
Fysisk form Pieces
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 254.68
Odör Odorless
Brytningsindex 1.45
Densitet 7.27
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.