Läs mer
Koppar(I)tiocyanat, 96 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329377
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329377 50 g 50g
11339377 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040220.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1111-67-7 | CHCuNS | 122.632 g/mol
Det används som flamskyddsmedel. Det är ett bra oorganiskt pigment och används som bottenfärg för att skydda fartygens undervattensytor mot vegetation. Tillverkar industrikemikalier, läkemedel och används även i fryslösningar, galvanisering, stålplockning, tryckning och korrosionsinhibitorer mot sura gaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1111-67-7
Molekylformel CHCuNS
Molekylvikt (g/mol) 122.632
MDL-nummer MFCD00010980
InChI-nyckel WEKJRGBVEBCTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper i thio-cyanate, thiocyanate ion copper
PubChem CID 16211891
IUPAC-namn koppar;tiocyansyra
LEDER C(#N)S.[Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) thiocyanate
Smältpunkt 1084°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 96% min.
Löslighetsinformation Practically insoluble in water,alcohol. Soluble in NH4OH,ether
Formel vikt 121.63
Odör Odorless
Densitet 2.84 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.