Läs mer
Koppar(I)tiofen-2-karboxylat, 90 %, kan innehålla ca. 20 viktprocent koppar(I)oxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10679599 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10679599 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10679599 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430010010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68986-76-5 | C5H3CuO2S | 190.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) thiophene-2-carboxylate
CAS 68986-76-5
Färg Gult
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 29.33 to 37.32% (Cu) ICP-OES
Molekylformel C5H3CuO2S
MDL-nummer MFCD02183524
Merck Index 15,2506
Synonym copper i thiophene-2-carboxylate, cutc, unii-7519wbl07l, copper i thiophenecarboxylate, copper 2-thienylcarboxylate, cuprous 2-thienylcarboxylate, copper 2-thiophenecarboxylate, copper 1+ thiophene-2-carboxylate, copper i thiophene-2-carboxylate mi
InChI-nyckel SFJMFSWCBVEHBA-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+]
IUPAC-namn koppar(1+);tiofen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 190.69
PubChem CID 11194830
Formel vikt 190.69
Procent renhet 90%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(I) Thiophene-2-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.