Läs mer
Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Produktkod. 15492379
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492379 5 g 5g
15482379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64950.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68986-76-5 | C5H3CuO2S | 190.683 g/mol
Reaktant eller reagens som används för studier av främlingsfientliga svarsskyddsmedelsderivat, syntes av funktionaliserade BODIPY färgämnesanaloger, ortogonala korskopplingsreaktioner, framställning av moderborondipyrrometensystem och kopparförmedlad korskoppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Reaktant eller reagens som används för studier av främlingsfientliga svarsskyddsmedelsderivat, syntes av funktionaliserade
BODIPY färgämnesanaloger, ortogonala korskopplingsreaktioner, framställning av moderborondipyrrometensystem och kopparförmedlad korskoppling.
Anteckningar
Luft- och ljuskänsliga. Skydda från ljus förvara i mörker. Förvaras åtskilt från luft. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68986-76-5
Molekylformel C5H3CuO2S
Molekylvikt (g/mol) 190.683
MDL-nummer MFCD02183524
InChI-nyckel SFJMFSWCBVEHBA-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i thiophene-2-carboxylate, cutc, unii-7519wbl07l, copper i thiophenecarboxylate, copper 2-thienylcarboxylate, cuprous 2-thienylcarboxylate, copper 2-thiophenecarboxylate, copper 1+ thiophene-2-carboxylate, copper i thiophene-2-carboxylate mi
PubChem CID 11194830
IUPAC-namn koppar(1+);tiofen-2-karboxylat
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Färg Brunt till rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Formel vikt 190.68
Känslighet Air and light sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) thiophene-2-carboxylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.