Läs mer
Koppar(I)trifluormetansulfonattoluenkomplex (2:1), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335475
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335475 1 g 1g
11345475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19656.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 48209-28-5 | C9H8Cu2F6O6S2 | 517.359 g/mol
Koppar(I)trifluormetansulfonattoluenkomplex fungerar som ett viktigt kopplingsreagens för fotoreaktioner. Det används också vid framställning av polycykliska furaner och butyrolaktoner. Vidare används det som ett reagens för framställning av beta-laktam från beta-aminotiolestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Koppar(I)trifluormetansulfonattoluenkomplex fungerar som ett viktigt kopplingsreagens för fotoreaktioner. Det används också vid framställning av polycykliska furaner och butyrolaktoner. Vidare används det som ett reagens för framställning av beta-laktam från beta-aminotiolestrar.
Löslighet Löslig i toluen
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 48209-28-5
Molekylformel C9H8Cu2F6O6S2
Molekylvikt (g/mol) 517.359
MDL-nummer MFCD01863766
InChI-nyckel ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex, cuotf-toluene, copper i triflate toluene complex, cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, trifluoromethanesulfonic acid copper i salt toluene complex, copper i trifluoromethanesulfonate toluene complex 2:1
PubChem CID 11656500
IUPAC-namn koppar(1+);toluen;trifluormetansulfonat
LEDER CC1=CC=CC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Cu+].[Cu+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex (2:1)
Smältpunkt 180°C (decomposition)
Flampunkt 76°C (168°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1325
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in toluene.
Formel vikt 517.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.