Läs mer
Koppar(I) Trifluoretanetiolat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(I) Trifluoromethanethiolate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CHF3S.Cu/c2-1(3,4)5;/h5H;/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 163.8969 |