Läs mer
Koppar(II)2,4-pentandionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314549
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314549 100 g 100g
11462737 50 g 50g
11452737 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14920.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261.76 g/mol
Koppar(II)-2,4-pentandionat används som katalysator för karbenöverföringsreaktioner, kopplingsreaktioner och Michael-additionsreaktioner. Det används också som en katalysator för polymerisation av olefiner och transesterifieringsreaktioner samt en PVC-stabilisator. Vidare används det som härdare för epoxihartser, akryllim, silikongummi. Utöver detta används den som smörjmedelstillsats och färgtorkare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Koppar(II) 2,4-pentandionat används som katalysator för karbenöverföringsreaktioner, kopplingsreaktioner och Michael-additionsreaktioner. Det används också som en katalysator för polymerisation av olefiner och transesterifieringsreaktioner samt en PVC-stabilisator. Vidare används det som härdare för epoxihartser, akryllim, silikongummi. Utöver detta används den som smörjmedelstillsats och färgtorkare.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13395-16-9
Molekylformel C10H14CuO4
Molekylvikt (g/mol) 261.76
MDL-nummer MFCD00000016
InChI-nyckel QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
IUPAC-namn koppar(2+)bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
LEDER [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt ∼286°C (decomposition)
Kokpunkt 160°C (10 mmHg)
Odör Weak
Kvantitet 100 g
Beilstein 4157957
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 261.76
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.