Läs mer
Koppar(II) 2,4-pentanedionathydrat
Produktkod. 11327377
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327377 25 g 25g
11317377 100 g 100g
11307377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012535.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261,76 g/mol
Koppar(II)acetylacetonat katalyserar kopplings- och karbenöverföringsreaktioner. Metallacetylacetonater används som katalysatorer för polymerisation av olefiner och transesterifiering. De används som PVC-stabilisator. De används som härdare för epoxihartser, akryllim och silikongummi. De används som lösningsmedel, smörjmedelstillsatser, färgtorkare och bekämpningsmedel. De används i glasbeläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13395-16-9
Molekylformel C10H14CuO4
Molekylvikt (g/mol) 261.76
MDL-nummer MFCD00000016
InChI-nyckel QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)copper(II); Bis(2,4-pentanedionato)copper(II)
IUPAC-namn koppar(2+)bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
LEDER [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 230 °C
Odör Svag
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i alkohol.
Formel vikt 261,76 (Vattenlös)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.