Läs mer
Copper(II) 2-ethylhexanoate
Produktkod. 11397947
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397947 50 g 50g
11307957 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020539.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149-11-1 | C16H32CuO4 | 351.974 g/mol
Koppar(II)2-etylhexanoat används som farmaceutiska mellanprodukter. Används som tork/tillsats för färger, beläggningar och bläck. Används som katalytiska specialapplikationer i smörjmedel och fetttillsatser, bränsleförbränningstillsatser för att förbättra och stabilisera bränslenas prestanda. Används i gummitrådsbeläggningsblandningen och det mässingsbelagda stålbandet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-11-1
Molekylformel C16H32CuO4
Molekylvikt (g/mol) 351.974
MDL-nummer MFCD00015695
InChI-nyckel SZXCZUDYSKBGSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper bis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 85309523
IUPAC-namn koppar;2-etylhexansyra
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) 2-ethylhexanoate
Smältpunkt 252°C (decomposition)
Färg Blå-grön
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohols,dichloroethane,chlorobenzene,and most organic solvents.
Formel vikt 349.96
Fysisk form Powder or Lumps
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) 2-ethylhexanoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) 2-ethylhexanoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.