Läs mer
Copper(II) acetate, anhydrous, 98%
Produktkod. 11455647
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455647 100 g 100g
11445647 25 g 25g
11465647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23615.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.634 g/mol
Koppar(II)acetat används i biokemiska tillämpningar såsom DNA-extraktion. Det används som en kopparkälla i oorganisk syntes, ett oxidationsmedel och som en katalysator vid organisk syntes. Det används också för att koppla två terminala alkyner för att göra en 1,3-diyn. Det används ofta i pigment, tillverkning av parisgrönt, i textilfärgning, hudbalsam i kosmetika och som antioxidant och stabilisator i livsmedelskvalitetspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Koppar(II)acetat används i biokemiska tillämpningar såsom DNA-extraktion. Det används som en kopparkälla i oorganisk syntes, ett oxidationsmedel och som en katalysator vid organisk syntes. Det används också för att koppla två terminala alkyner för att göra en 1,3-diyn. Det används ofta i pigment, tillverkning av parisgrönt, i textilfärgning, hudbalsam i kosmetika och som antioxidant och stabilisator i livsmedelskvalitetspolymerer.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-71-2
Molekylformel C4H6CuO4
Molekylvikt (g/mol) 181.634
MDL-nummer MFCD00008690
InChI-nyckel OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC-namn koppar; diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) acetate
Namnnotering Anhydrous
Färg Blå-grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol and ether.
Formel vikt 181.63
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.