Läs mer
Koppar(II)acetat, vattenfritt vattenfritt, 98 %
Produktkod. 11465647
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465647 500 g 500g
11445647 25 g 25g
11455647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23615.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181,634 g/mol
Koppar(II)acetat används i biokemiska tillämpningar såsom DNA-extraktion. Det används som en kopparkälla i oorganisk syntes, ett oxidationsmedel och som en katalysator vid organisk syntes. Det används också för att koppla två terminala alkyner för att göra en 1,3-diyn. Det används ofta i pigment, tillverkning av parisgrönt, i textilfärgning, hudbalsam i kosmetika och som antioxidant och stabilisator i livsmedelskvalitetspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Koppar(II)acetat används i biokemiska tillämpningar såsom DNA-extraktion. Det används som en kopparkälla i oorganisk syntes, ett oxidationsmedel och som en katalysator vid organisk syntes. Det används också för att koppla två terminala alkyner för att göra en 1,3-diyn. Det används ofta i pigment, tillverkning av parisgrönt, i textilfärgning, hudbalsam i kosmetika och som antioxidant och stabilisator i livsmedelskvalitetspolymerer.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-71-2
Molekylformel C4H6CuO4
Molekylvikt (g/mol) 181.634
MDL-nummer MFCD00008690
InChI-nyckel OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC-namn koppar; diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) acetate
Namnnotering Vattenfri
Färg Blå-grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i alkohol och eter.
Formel vikt 181.63
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.