Läs mer
Koppar(II)acetat, vattenfritt
Produktkod. p-4407434
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393577 25 g 25g
11303587 100 g 100g
11450500 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019417.14
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181,634 g/mol
Koppar(II)acetat används i biokemiska tillämpningar såsom DNA-extraktion. Det används som en kopparkälla i oorganisk syntes, ett oxidationsmedel och katalysator vid organisk syntes. Det används också för att koppla två terminala alkyner för att göra en 1,3-diyn. Det används ofta i pigment, tillverkning av parisgrönt, textilfärgning, hudbalsam i kosmetika, antioxidanter och stabilisator i livsmedelskvalitetspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-71-2
Molekylformel C4H6CuO4
Molekylvikt (g/mol) 181.634
MDL-nummer MFCD00008690
InChI-nyckel OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC-namn koppar; diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Copper(II) acetate, anhydrous
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol. Lätt löslig i eter och glycerol.
Formel vikt 181.63
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Gröna kristaller
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) acetate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, copper(2+) salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.