Läs mer
Koppar(II)acetat, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303587
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11303587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 019417.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.634 g/mol
Koppar(II)acetat används i biokemiska tillämpningar såsom DNA-extraktion. Det används som en kopparkälla i oorganisk syntes, ett oxidationsmedel och katalysator vid organisk syntes. Det används också för att koppla två terminala alkyner för att göra en 1,3-diyn. Det används ofta i pigment, tillverkning av parisgrönt, textilfärgning, hudbalsam i kosmetika, antioxidanter och stabilisator i livsmedelskvalitetspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-71-2
Molekylformel C4H6CuO4
Molekylvikt (g/mol) 181.634
MDL-nummer MFCD00008690
InChI-nyckel OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC-namn koppar; diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Kemiskt namn eller material Copper(II) acetate, anhydrous
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerol.
Formel vikt 181.63
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Green crystals
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis