Learn More
Koppar(II)acetat, vattenfritt
Artikelnummer. 11450500
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11450500 500 g 500g
11393577 25 g 25g
11303587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11450500 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 019417.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181,634 g/mol
Koppar(II)acetat används i biokemiska tillämpningar såsom DNA-extraktion. Det används som en kopparkälla i oorganisk syntes, ett oxidationsmedel och katalysator vid organisk syntes. Det används också för att koppla två terminala alkyner för att göra en 1,3-diyn. Det används ofta i pigment, tillverkning av parisgrönt, textilfärgning, hudbalsam i kosmetika, antioxidanter och stabilisator i livsmedelskvalitetspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-71-2
Molekylformel C4H6CuO4
Molekylvikt (g/mol) 181.634
MDL-nummer MFCD00008690
InChI-nyckel OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC-namn koppar; diacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Copper(II) acetate, anhydrous
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol. Lätt löslig i eter och glycerol.
Formel vikt 181.63
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Gröna kristaller
Densitet 1,93 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.