Läs mer
Koppar(II) acetat, vattenlös, TRC
Produktkod. 30352224
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30352224 50 g
1 options
Produktkod. 30352224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC68535550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) Acetate, Anhydrous
CAS 142-71-2
Molekylformel 2(C2H3O2)- . (Cu)2+
Kvantitet 50 g
Synonym Copper acetate (Cu(OAc)2), Acetic Acid Cupric Salt, Copper Acetate, Copper Acetate (Cu(C2H3O2)2), Copper Acetate (Cu(MeCO2)2), Copper Diacetate, Copper(2+) Acetate, Copper(2+) Diacetate, Copper(II) Acetate, Crystallized Verdigris, Crystals of Venus, Cupric Acetate, Cupric Diacetate, Neutral Verdigris, Ploss Blue, Venus Copper
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/p-2
LEDER O=C(C)[O-].O=C(C)[O-].[Cu]
IUPAC-namn koppar; Diacetat
Molekylvikt (g/mol) 181.64
Formel vikt 180.96