Läs mer
Koppar(II)acetatmonohydrat, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11393637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393637 5 g 5g
11373637 25 g 25g
11383637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035481.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Koppar(II)acetatmonohydrat används vid bildning av Cu-kelater avβ -dikarbonylföreningar som ett medel för rening och i eglinton (modifierad glaser) koppling av terminala alkyner. Det används också som en katalysator för michael-reaktionen, vilket ger ökade utbyten och frånvaro av bireaktioner. Det främjar ullmann-typ CO och CN kopplingsreaktioner av arylboronsyror med fenoler, aminer och olika andra kvävederivat. Det används också i biokemiska tillämpningar som DNA-extraktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6046-93-1
Molekylformel C4H8CuO5
Molekylvikt (g/mol) 199.65
MDL-nummer MFCD00149570
InChI-nyckel NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
IUPAC-namn koppar;diacetat;hydrat
LEDER O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) acetate monohydrate
Smältpunkt 115°C
Färg Blå-grön
pH 5.2 to 5.5
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Cu(OOCCH3)2·H2O
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,2624
Löslighetsinformation Soluble in water (72mg/ml at 20°C),alcohol,ether (slightly),and glycerin (slightly).
Formel vikt 199.65 (181.64 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Densitet 1.882 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.