Läs mer
Copper(II) acetate monohydrate, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. 11357767
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357767 2 kg 2kg
11347767 100 g 100g
11337767 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014177.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Koppar(II)acetatmonohydrat används vid DNA-extraktion i biokemiska tillämpningar. Det används också som katalysator eller oxidationsmedel i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6046-93-1
Molekylformel C4H8CuO5
Molekylvikt (g/mol) 199.65
MDL-nummer MFCD00149570
InChI-nyckel NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
PubChem CID 165397
IUPAC-namn koppar;diacetat;hydrat
LEDER O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) acetate monohydrate
Smältpunkt 115°C
Namnnotering monohydrate
Färg Blå-grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerin.
Formel vikt 199.65 (181.64 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Utseende Blue-green powder
Densitet 1.882
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.