Läs mer
Copper(Ii) Acetate Monohydrate, ACS Reagent, 98.0 to 102.0%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(Ii) Acetate Monohydrate |
| Smältpunkt | 115°C |
| Färg | Blue to Green |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Cu(CO2CH3)2 · H2O |
| UN-nummer | UN1759 |
| Beilstein | 3730548 |
| Formel vikt | 199.65g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Visa mer |