Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) acetate monohydrate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Cu(CO2CH3)2 · H2O |
| UN-nummer | UN1759 |
| Beilstein | 3730548 |
| IUPAC-namn | copper(2+) diacetate hydrate |
| Formel vikt | 199.65g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (RT) |
| Densitet | Vapor Density: 6.8 (vs air) |