Läs mer
Copper (II) Acetate Monohydrate, TRC
Produktkod. 30363226
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30363226 100 g
1 options
Produktkod. 30363226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC685250100G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper (II) Acetate Monohydrate
CAS 6046-93-1
Molekylformel 2 C2 H3 O2 . Cu . H2 O
Kvantitet 100 g
Synonym Copper Diacetate Monohydrate, Copper(2+) Acetate Monohydrate, Copper(2+) Diacetate Monohydrate, Copper(II) Acetate Monohydrate, Cupric Acetate Monohydrate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
LEDER O.[Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn copper;diacetate;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 199.65
Formel vikt 198.9668