missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Copper(II) Acetate Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) Acetate Monohydrate |
| CAS | 463931-62-6 |
| Molekylformel | C4H8O4 .Cu .H2O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Acetic Acid Copper(2+) Salt Monohydrate, Copper Acetate Monohydrate, Acetic Acid Cupric Salt Monohydrate, Copper Diacetate Monohydrate, Copper(2+) Acetate Monohydrate, Copper(2+) Diacetate Monohydrate, Crystallized Verdigris Monohydrate, Crystals of Venus Monohydrate, Cupric Acetate Monohydrate, Cupric Diacetate Monohydrate, Neutral Verdigris Monohydrate, Ploss Blue Monohydrate, Venus Copper Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | copper;diacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.63 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?