missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Copper(II) Acetate Monohydrate, TRC

Produktkod. 30362969
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362969 250 g
30361593 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30362969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC685245250G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Copper(II) Acetate Monohydrate
CAS 463931-62-6
Molekylformel C4H8O4 .Cu .H2O
Kvantitet 250 g
Synonym Acetic Acid Copper(2+) Salt Monohydrate, Copper Acetate Monohydrate, Acetic Acid Cupric Salt Monohydrate, Copper Diacetate Monohydrate, Copper(2+) Acetate Monohydrate, Copper(2+) Diacetate Monohydrate, Crystallized Verdigris Monohydrate, Crystals of Venus Monohydrate, Cupric Acetate Monohydrate, Cupric Diacetate Monohydrate, Neutral Verdigris Monohydrate, Ploss Blue Monohydrate, Venus Copper Monohydrate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
LEDER [Cu+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn copper;diacetate
Molekylvikt (g/mol) 181.63
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.