Läs mer
Koppar(II) acetylacetonat, 98 %
Product Code. 10168003 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10168003 25 g Glasflaska 25g
10426720 100 g Glasflaska 100g
10074933 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10168003 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 110650250
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 13395-16-9 | C10H14CuO4 | 261,76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13395-16-9
Molekylformel C10H14CuO4
Molekylvikt (g/mol) 261.76
MDL-nummer MFCD00000016
InChI-nyckel QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Synonym 2, 4-Pentanedione, metal derivative, Cupric acetylacetonate
IUPAC-namn koppar(2+)bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
LEDER [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Copper(II) acetylacetonate
Smältpunkt 245,0 °C
Färg Blå till blågrå
Kokpunkt 160,0 °C (9,8 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Fieser 02,81; 03,62
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 0,09g/100g alkohol (20 °C), 0,07g/100g bensen (20 °C), lätt löslig i kloroform, löslig i acetylaketen, dcm, dmf
Sublimeringspunkt 160,0 °C
Formel vikt 261.76
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) acetylacetonate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.