missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Copper(II) Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15818840
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15818840 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15818840 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8027120100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Copper(II) Acetylacetonate
CAS 13395-16-9
Smältpunkt 245°C (Decomposition)
Kokpunkt 160°C/13 hPa
MDL-nummer MFCD00000016
Kvantitet 100 g
Synonym Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II), Copper(II) acetylacetonate
Molekylvikt (g/mol) 261.76
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.