Läs mer
Koppar(II) Acetylacetonat, TRC
Produktkod. 30354600
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30354600 2.5 g
1 options
Produktkod. 30354600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6854332.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) Acetylacetonate
CAS 13395-16-9
Molekylformel C10H14CuO4
Kvantitet 2.5 g
Synonym Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato)- (6CI,8CI), Copper, bis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-4-1)-, Copper, bis(2,4-pentanedionato-κO,κO')-, (SP-4-1)- (9CI), (SP-4-1)-Bis(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)copper, Bis(2,4-pentanedionato)copper, Bis(acetylacetonato)copper, Bis(acetylacetone)copper, CD 9, Copper acetylacetonate, Copper bis(2,4-pentanedionate), Copper bis(acetylacetonate), Copper bis(acetylacetone), Copper diacetylacetonate, Copper(2+) bis(acetylacetonate), Copper(II) acetylacetonate, Copper(II) bis(2,4-pentanedionate), Cupric acetylacetonate, Cupric bis(2,4-pentanedionate), Nacem Copper
InChI formel InChI=1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2
LEDER CC1=O[Cu+2]2(O=C(C)C=C(C)[O-]2)[O-]C(=C1)C
IUPAC-namn koppar; (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
Molekylvikt (g/mol) 261.76
Formel vikt 261.0188