Läs mer
Copper(II) bromide, 98+%
Produktkod. 11397837
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397837 500 g 500g
11387837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014258.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-45-9 | CuBr2
Koppar(II)bromid används i fotografisk bearbetning som förstärkare och som bromeringsmedel i organisk syntes. Det används också i kopplingen av o-jodfenoler och arylacetylener och undviker användningen av palladium. Den finner tillämpning vid framställning av NK1/NK2-receptorantagonister som används vid reglering av takykinin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-45-9
Molekylformel CuBr2
MDL-nummer MFCD00010970
Specifikationer
Kokpunkt 900°C
Kemiskt namn eller material Copper(II) bromide
Smältpunkt 498°C
Namnnotering Cu 28.1% min.
Färg Svart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ammonia and acetone. Insoluble in benzene,ether,sulfuric acid and ethyl ether.
Formel vikt 223.36
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Black Crystalline powder
Densitet 4.71
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.