Läs mer
Koppar(II)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Koppar(II)bromid används i fotografisk bearbetning som förstärkare och som bromeringsmedel i organisk syntes. Det används också i kopplingen av o-jodfenoler och arylacetylener och undviker användningen av palladium. Den finner tillämpning vid framställning av NK1/NK2-receptorantagonister som används vid reglering av takykinin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Koppar(II)bromid används i fotografisk bearbetning som förstärkare och som bromeringsmedel i organisk syntes. Det används också i kopplingen av o-jodfenoler och arylacetylener och undviker användningen av palladium. Den finner tillämpning vid framställning av NK1/NK2-receptorantagonister som används vid reglering av takykinin.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, ammoniak och aceton. Olösligt i bensen, eter, svavelsyra och etyleter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel och metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 900°C |
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) bromide |
| Smältpunkt | 498°C |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,2629 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,alcohol,ammonia and acetone. Insoluble in benzene,ether,sulfuric acid and ethyl ether. |
| Formel vikt | 223.36 |
| Procent renhet | 99% |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Copper(II) bromide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Copper bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.