Läs mer
Koppar(II)bromid, 99+%, extra ren, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10493065 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10493065 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10422401 5 g Glasflaska 5g
10144880 100 g Glasflaska 100g
10398653 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10493065 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206330025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-45-9 | Br2Cu | 223.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-45-9
Molekylformel Br2Cu
Molekylvikt (g/mol) 223.36
MDL-nummer MFCD00010970
Synonym Cupric bromide
Specifikationer
Kokpunkt 900.0°C
Kemiskt namn eller material Copper(II) bromide
Smältpunkt 498.0°C
Färg Svart-grå till grå
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99% min. (Iodometry)
Linjär formel CuBr2
Fieser 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100
Merck Index 15, 2619
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,nh3,practically insoluble in benzene,diethyl ether,,conc. h2so4
Formel vikt 223.36
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.77
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.