Läs mer
Koppar(II)bromid, teknisk, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10578990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10578990 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10578990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/7840/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 900°C
Smältpunkt 498°C
CAS 7789-45-9
Färg Grå
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 250 g
Molekylformel Br2Cu
MDL-nummer 10970
InChI-nyckel QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cu++].[Br-].[Br-]
IUPAC-namn koppar(2+)dibromid
Molekylvikt (g/mol) 223.35
Formel vikt 223.36g/mol
Förpackning Glasburk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.