Läs mer
Copper (II) Bromide, TRC
Produktkod. 30363296
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30363296 25 g
1 options
Produktkod. 30363296 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC68527525G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) bromide
CAS 7789-45-9
Molekylformel Br2 Cu
Kvantitet 25 g
Synonym Copper Dibromide, Copper(II) Bromide, Cupric Bromide
InChI formel InChI=1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
LEDER Br[Cu]Br
IUPAC-namn dibromocopper
Molekylvikt (g/mol) 223.35
Formel vikt 220.7663