Learn More
Koppar(II)karbonat basisk, Honeywell™
Product Code. 15616020
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15616020 1 kg 1kg
15626020 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15616020 Supplier Fluka Supplier No. 611671KG
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
View alternative products
Purum pa,≥ 95 % (RT)
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12069-69-1
MDL-nummer MFCD00010976
Specifications
Kemiskt namn eller material Copper(II) carbonate basic
Kvantitet 1 kg
Linjär formel CuCO3 · Cu(OH)2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 221.12g/mol
Procent renhet ≥95% (RT)