Läs mer
Koppar(II)karbonat basisk, Honeywell™
Produktkod. 15626020 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15626020 250 g 250g
15616020 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15626020 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 61167250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Purum pa,≥ 95 % (RT)
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-69-1
MDL-nummer MFCD00010976
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) carbonate basic
Kvantitet 250 g
Linjär formel CuCO3 · Cu(OH)2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 221.12g/mol
Procent renhet ≥95% (RT)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) carbonate basic
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) carbonate