Läs mer
Copper(II) carbonate basic, Puriss., 54-57% Cu basis, green, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15641200 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15641200 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15641200 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 128301KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss., 54-57% Cu basis, green
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-69-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(Ii) Carbonate Basic
Färg Green
Kvantitet 1 kg
Linjär formel CuCO3 · Cu(OH)2
MDL-nummer MFCD00010976
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 221.12g/mol
Kvalitet puriss.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 54 to 57% Cu basis