Läs mer
Copper(II) carbonate basic, Puriss., 54-57% Cu basis, green, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) carbonate basic |
| Namnnotering | Puriss., 54-57% Cu basis, green |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 54 to 57% |
| Linjär formel | C2H5OCH2CH2OH |
| MDL-nummer | MFCD00002869 |
| Formel vikt | 221.12 |
| Kvalitet | puriss. |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 4 g/cm3 |